5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
A11542.03
A11542.06
A11542.03EA
459
PLN
A11542.03
A11542.06
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥98%
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Purity: 98%
CAS No.: 54-42-2
Molecular Formula: C9H11IN2O5
Formula Weight: 354.10
Odour: Odourless
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 30397
Merck Reference: 14,4891
MDL No.: MFCD00134656
Formuła:
C₉H₁₁IN₂O₅ MW: 354.10 g/mol Temp. topnienia: ∼ 190 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134656 Numer CAS: 54-42-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-207-8 |