Drukuj
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
122350010 122350050 122350250
ACRO122350010EA 318 PLN
ACRO122350010 ACRO122350050 ACRO122350250
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) 99%
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Formuła: C₉H₁₁IN₂O₅
MW: 354.10 g/mol
Temp. topnienia: 155…180 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134656
Numer CAS: 54-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-207-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 60°C) (vacuum)
Specific optical rotation +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N NaOH) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dried substance)
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %