Uridine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15227.06
A15227.14
A15227.22
A15227.06EA
322
PLN
A15227.06
A15227.14
A15227.22
Uridine ≥99%
Uridine
Purity: 99%
CAS No.: 58-96-8
Molecular Formula: C9H12N2O6
Formula Weight: 244.20
Melting Point: 166-169°
Beilstein Reference: 754904
Merck Reference: 14,9877
Optical Rotation: +9.5° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00006526
Formuła:
C₉H₁₂N₂O₆ Temp. topnienia: 166…169 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006526 Numer CAS: 58-96-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-407-5 Klasyfikacja Merck : 14,9877 |