Drukuj
Cytidine free base, white powder
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
02101459.5 0210145910 0210145980 0210145905
ICNA02101459.5EA 215 PLN
ICNA02101459.5 ICNA0210145910 ICNA0210145980 ICNA0210145905
Cytidine free base, white powder
Cytidine
Soluble in water.
Formuła: C₉H₁₃N₃O₅
Temp. topnienia: 208…218 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006545
Numer CAS: 65-46-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-610-9