Guanosine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
A11328.18
A11328.14
A11328.22
A11328.30
A11328.18EA
789
PLN
A11328.18
A11328.14
A11328.22
A11328.30
Guanosine ≥98%
Guanosine
Purity: 98+%
CAS No.: 118-00-3
Molecular Formula: C10H13N5O5
Formula Weight: 283.24
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 625911
Merck Reference: 14,4566
Optical Rotation: -72° (c=1.5 in 0.1N NaOH)
MDL No.: MFCD00010182
Formuła:
C₁₀H₁₃N₅O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010182 Numer CAS: 118-00-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-227-8 Klasyfikacja Merck : 14,4566 |