Drukuj
Guanosine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
411130250 411131000 411135000
ACRO411130250EA 388 PLN
ACRO411130250 ACRO411131000 ACRO411135000
Guanosine 99%
Guanosine
Formuła: C₁₀H₁₃N₅O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010182
Numer CAS: 118-00-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-227-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Specific optical rotation -9.5° to -12.5° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)