Drukuj
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
A8456-25MG A8456-100MG A8456-500MG
SIALA8456-25MGEA 276 PLN
SIALA8456-25MG SIALA8456-100MG SIALA8456-500MG
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride), Sigma-Aldrich®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formuła: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00132962
Numer CAS: 30827-99-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II