Drukuj
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Uwaga
Synonim: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
50985-1 50985-2 50985-3
BMOL50985-1EA 0 PLN
BMOL50985-1 BMOL50985-2 BMOL50985-3
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formuła: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00132962
Numer CAS: 30827-99-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II