AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26473.MD
H26473.03
H26473.MDEA
1720
PLN
H26473.MD
H26473.03
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 97%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Purity: 97%
CAS No.: 30827-99-7
Molecular Formula: C8H10FNO2S.HCl
Formula Weight: 239.69
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 7604627
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00132962
Formuła:
C₈H₁₁ClFNO₂S Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00132962 Numer CAS: 30827-99-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |