Drukuj
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
328110500 328110010
ACRO328110500EA 326 PLN
ACRO328110500 ACRO328110010
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 98%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formuła: C₈H₁₁ClFNO₂S
Temp. topnienia: 175…177 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00132962
Numer CAS: 30827-99-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %