trans-Cynamonitryl 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(E)-3-Phenylacrylonitrile, Cinnamonitrile
B25503.22
B25503.14
B25503.22EA
965
PLN
B25503.22
B25503.14
trans-Cynamonitryl 97%
trans-Cynamonitryl
Purity: 97%
CAS No.: 1885-38-7
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.6020
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 253-254°
MDL No.: MFCD00001930
Formuła:
C₉H₇N MW: 129.16 g/mol Temp. Wrzenia: 253…254 °C Temp. topnienia: 18…20 °C Gęstość: 1.029 Temp. Zapłonu: 126 °C (259 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001930 Numer CAS: 4360-47-8 Numer WE (dawny EINECS): 217-552-5 |