Drukuj
trans-Cynamonitryl predominantly trans 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (E)-3-Phenylacrylonitrile, Cinnamonitrile
110380250 110381000 110380050
ACRO110380250EA 311 PLN
ACRO110380250 ACRO110381000 ACRO110380050
trans-Cynamonitryl predominantly trans 97%
trans-Cynamonitryl
Formuła: C₉H₇N
MW: 129.16 g/mol
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001930
Numer CAS: 1885-38-7
Numer WE (dawny EINECS): 224-441-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≤10 % (cis-Cinnamonitrile)