Drukuj
DIPSO, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
D0306-100G D0306-25G
SIALD0306-100GEA 1810 PLN
SIALD0306-100G SIALD0306-25G
DIPSO, Sigma-Aldrich®
DIPSO
Formuła: C₇H₁₇NO₆S
MW: 261.29 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038353
Numer CAS: 68399-80-4
Numer WE (dawny EINECS): 269-992-2