3,3-Dimethylglutaric anhydride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
B25286.06
B25286.14
B25286.06EA
302
PLN
B25286.06
B25286.14
3,3-Dimethylglutaric anhydride ≥97%
3,3-Dimethylglutaric anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 4160-82-1
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.15
Melting Point: 122-126°
Boiling Point: 181°/25mm
MDL No.: MFCD00006684
Formuła:
C₇H₁₀O₃ MW: 142.15 g/mol Temp. Wrzenia: 181 °C (25 mmHg) Temp. topnienia: 122…126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006684 Numer CAS: 4160-82-1 Numer WE (dawny EINECS): 223-998-1 |