Drukuj
3-Methylglutaric anhydride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
126870250 126870050
ACRO126870250EA 948 PLN
ACRO126870250 ACRO126870050
3-Methylglutaric anhydride 97%
3-Methylglutaric anhydride
Formuła: C₆H₈O₃
Temp. Wrzenia: 180…182 °C (25 mmHg)
Temp. topnienia: 40…45 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006683
Numer CAS: 4166-53-4
Numer WE (dawny EINECS): 224-020-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Assay ≥96.0 %