Drukuj
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Dostawca: G Biosciences
Niebezpieczeństwo
Synonim: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
DG056 DG057
DG056EA 752 PLN
DG056 DG057
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Formuła: C₁₇H₃₇NO₃S
MW: 335.55 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036909
Numer CAS: 14933-08-5
Numer WE (dawny EINECS): 239-002-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II