Drukuj
Betaine hydrochloride do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14633.0100 8.14633.1000
8.14633.0100EA 176 PLN
8.14633.0100 8.14633.1000
Betaine hydrochloride do syntezy, Sigma-Aldrich®
Betaine hydrochloride
Formuła: C₅H₁₂ClNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011903
Numer CAS: 590-46-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-683-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 647 g/l (25 °C)
Melting Point 242 - 246 °C
Molar Mass 153.61 g/mol
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C