Betaine hydrochloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16122.0B
A16122.30
A16122.0BEA
833
PLN
A16122.0B
A16122.30
Betaine hydrochloride ≥99%
Betaine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 590-46-5
Molecular Formula: (CH3)3NCH2CO2.HCl
Formula Weight: 153.61
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3916181
Merck Reference: 14,1179
MDL No.: MFCD00011903
Formuła:
C₅H₁₂ClNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011903 Numer CAS: 590-46-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-683-1 Klasyfikacja Merck : 14,1179 |