Drukuj
Betaine monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ200
B2754-1KG B2754-500G
SIALB2754-1KGEA 1630 PLN
SIALB2754-1KG SIALB2754-500G
Betaine monohydrate, Sigma-Aldrich®
Betaine monohydrate
Formuła: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150010
Numer CAS: 590-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-490-6