Drukuj
Betaine monohydrate 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
402191000 402195000
ACRO402191000EA 239 PLN
ACRO402191000 ACRO402195000
Betaine monohydrate 99+% for analysis
Betaine monohydrate
Formuła: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150010
Numer CAS: 590-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-490-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 11 % to 15 % (140°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10% in H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm