trans-Cinnamoyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 17082-09-6
Molecular Formula: C9H7ClO
Formula Weight: 166.61
Flash Point:
Formuła:
C₉H₇ClO Temp. Wrzenia: 256…258 °C Temp. topnienia: 35…37 °C Gęstość: 1,162 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000732 Numer CAS: 17082-09-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-065-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,2301 |