Drukuj
Cinnamoyl chloride predominantly trans 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Phenyl-2-propenoyl chloride, Cinnamic acid chloride
110390050 110391000 110395000
ACRO110390050EA 193 PLN
ACRO110390050 ACRO110391000 ACRO110395000
Cinnamoyl chloride predominantly trans 98%
Cinnamoyl chloride
Formuła: C₉H₇ClO
MW: 166.6043 g/mol
Temp. topnienia: 33…37 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000732
Numer CAS: 102-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-065-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to orange Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
Titration RCOCl 97.5 to 102.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g