Drukuj

Siarczan(VI) sodu 0.5 mol/l in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt

818078703.0500 818078703.1000
CHMP818078703.0500EA 48.5 PLN
CHMP818078703.0500 CHMP818078703.1000
Siarczan(VI) sodu 0.5 mol/l in aqueous solution volumetric solution
Siarczan(VI) sodu
Formuła: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 1429
Temp. topnienia: 888
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR