Drukuj

Chlorek litu 1 mol/l aqueous solution Volumetric

Dostawca: CHEMPUR

816026603.0500 816026603.1000
CHMP816026603.0500EA 264 PLN
CHMP816026603.0500 CHMP816026603.1000
Chlorek litu 1 mol/l aqueous solution Volumetric
Chlorek litu
Formuła: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1382
Temp. topnienia: 614
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,05550

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR