3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
H26116.MD
H26116.03
H26116.MDEA
361
PLN
H26116.MD
H26116.03
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 331-61-3
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
Odour: Pungent
Melting Point: 44-46°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00671768
Formuła:
C₈H₈BrFO MW: 219.05 g/mol Temp. topnienia: 44…46 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671768 Numer CAS: 331-61-3 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |