3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26526.03
H26526.06
H26526.03EA
736
PLN
H26526.03
H26526.06
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 706786-42-7
Molecular Formula: C8H7BrF2O
Formula Weight: 237.04
Melting Point: 39-42°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04115916
Formuła:
C₈H₇BrF₂O Temp. topnienia: 39…42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115916 Numer CAS: 706786-42-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |