Bromek 2-fluoro-6-metoksybenzylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methoxybenzene
H26136.03
H26136.MD
H26136.03EA
899
PLN
H26136.03
H26136.MD
Bromek 2-fluoro-6-metoksybenzylu ≥98%
Bromek 2-fluoro-6-metoksybenzylu
Purity: 98%
CAS No.: 500912-17-4
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5570
Melting Point: 18-21°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD08688579
Formuła:
C₈H₈BrFO MW: 219.05 g/mol Temp. topnienia: 18…21 °C |
Numer MDL:
MFCD08688579 Numer CAS: 500912-17-4 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |