Drukuj
szczawian disodowy 0.2 mol/l (0.4 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
818095004.0500 818095004.1000
CHMP818095004.0500EA 70.8 PLN
CHMP818095004.0500 CHMP818095004.1000
szczawian disodowy 0.2 mol/l (0.4 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
szczawian disodowy
Formuła: Na₂C₂O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012465
Numer CAS: 62-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3