Drukuj

szczawian disodowy 0.0025 mol/l (0.005 N) in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances

818095006.0500 818095006.1000
CHMP818095006.0500EA 61.9 PLN
CHMP818095006.0500 CHMP818095006.1000
szczawian disodowy 0.0025 mol/l (0.005 N) in aqueous solution volumetric solution
szczawian disodowy
Formuła: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012465
Numer CAS: 62-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3
Klasyfikacja Merck : 13,08723

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR