Drukuj
szczawian disodowy 0.000625 mol/l (0.00125 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
818095011.0500 818095011.1000
CHMP818095011.0500EA 76.4 PLN
CHMP818095011.0500 CHMP818095011.1000
szczawian disodowy 0.000625 mol/l (0.00125 N) in aqueous solution volumetric solution
szczawian disodowy
Formuła: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012465
Numer CAS: 62-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3
Klasyfikacja Merck : 13,08723