Drukuj
1-Winylo-2-pirolidon stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with N,N'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08518.0005 8.08518.0250
8.08518.0005EA 166 PLN
8.08518.0005 8.08518.0250
1-Winylo-2-pirolidon stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-Winylo-2-pirolidon
Formuła: C₆H₉NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003197
Numer CAS: 88-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-800-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 13 - 14 °C
Molar Mass 111.14 g/mol
Boiling Point 147 - 149 °C (113 hPa)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Flash Point 95 °C
Refractive Index 1.512 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 10 %(V)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials