Drukuj
1-Winylo-2-pirolidon 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: stabilised with Kerobit®
354730025 354730100
ACRO354730025EA 1770 PLN
ACRO354730025 ACRO354730100
1-Winylo-2-pirolidon 99% stabilised
1-Winylo-2-pirolidon
Formuła: C₆H₉NO
Temp. Wrzenia: 218 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 13…14 °C
Gęstość: 1,043 g/cm³
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003197
Numer CAS: 88-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-800-4
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %