Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 95-98% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
0499-100MLEA 312 PLN
0499-100ML 0499-500ML
Kwas siarkowy(VI) 95-98% ACS
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,08974
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ammonium <0.0002%
Arsenic ≤0.01 ppm
Chloride ≤0.00002%
Colour (APHA) ≤10
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0001%
Iron ≤0.00002%
Mercury ≤5 ppb
Nitrate ≤0.00005%
Purity 95 – 98%
Residue on Ignition ≤0.0005%
Substances Reducing Permanganate ≤0.0002%