Drukuj

chlorek sodu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

117941208.1000 117941208.9010
CHMP117941208.1000EA 54.1 PLN
CHMP117941208.1000 CHMP117941208.9010
chlorek sodu, czysty reagent analityczny
chlorek sodu
Formuła: NaCl
Temp. Wrzenia: 1413 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR