Drukuj

Weglan sodu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

118105602.0100 118105602.1000 118105602.0500 118105602.0250 118105602.9010 118105602.5000 118105602.0050
CHMP118105602.0100EA 37.4 PLN
CHMP118105602.0100 CHMP118105602.1000 CHMP118105602.0500 CHMP118105602.0250 CHMP118105602.9010 CHMP118105602.5000 CHMP118105602.0050
Weglan sodu, czysty reagent analityczny
Weglan sodu
Formuła: Na₂CO₃
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 854 °C
Gęstość: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003494
Numer CAS: 497-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Klasyfikacja Merck : 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR