Drukuj

węglan sodu dekahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Soda

428105704.1000 428105704.0500 428105704.9010
CHMP428105704.1000EA 104 PLN
CHMP428105704.1000 CHMP428105704.0500 CHMP428105704.9010
węglan sodu dekahydrat, pure
węglan sodu dekahydrat
Formuła: Na₂CO₃·10H₂O
MW: 286.14 g/mol
Temp. topnienia: 33
Gęstość: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149178
Numer CAS: 6132-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR