Drukuj

węglan sodu dekahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Soda

118105603.1000 118105603.0100 118105603.0250 118105603.0500 118105603.9010 118105603.5000
CHMP118105603.1000EA 134 PLN
CHMP118105603.1000 CHMP118105603.0100 CHMP118105603.0250 CHMP118105603.0500 CHMP118105603.9010 CHMP118105603.5000
węglan sodu dekahydrat, pure analytical reagent
węglan sodu dekahydrat
Formuła: Na₂CO₃·10H₂O
MW: 286.14 g/mol
Temp. topnienia: 33
Gęstość: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149178
Numer CAS: 6132-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR