Drukuj
Chlorek manganu(II) tetrahydrat 98-101% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
E107-100GEA 644 PLN
E107-100G E107-500G
Chlorek manganu(II) tetrahydrat 98-101% ACS
Chlorek manganu(II) tetrahydrat
Formuła: MnCl₂·4H₂O
MW: 197.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 1190
Temp. topnienia: 58…59 °C
Gęstość: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149792
Numer CAS: 13446-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,05751
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium <0.005%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
pH (5%, Water) @25°C 3.5 - 6
Potassium ≤0.01%
Purity 98 - 101%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.005%
Zinc ≤0.005%