Drukuj

szczawian disodowy, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances

428085009.0500 428085009.1000
CHMP428085009.0500EA 148 PLN
CHMP428085009.0500 CHMP428085009.1000
szczawian disodowy, pure
szczawian disodowy
Formuła: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Temp. topnienia: 250…270 °C
Gęstość: 2.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012465
Numer CAS: 62-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3
Klasyfikacja Merck : 13,08723

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR