Drukuj
Dichlorek kobaltu heksahydrat 98-102 ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
J297-500GEA 6460 PLN
J297-500G J297-100G
Dichlorek kobaltu heksahydrat 98-102 ACS
Dichlorek kobaltu heksahydrat
Formuła: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 110
Temp. topnienia: 56
Gęstość: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149652
Numer CAS: 7791-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02462
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98 – 102%
Calcium ≤0.005%
Copper ≤0.002%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.005%
Magnesium ≤0.005%
Nickel ≤0.1%
Nitrate ≤0.01%
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.01%
Zinc ≤0.03%