Drukuj
Mikrobiologiczne inkubatory, z lub bez wymuszonej konwekcji, seii BD i BF
Dostawca: Binder
9010-0073 9010-0187 9010-0241
390-6034EA 30650 PLN
390-6034 390-6146 390-0009
Mikrobiologiczne inkubatory, z lub bez wymuszonej konwekcji, seii BD i BF
Inkubatory Inkubatory standardowe
Dostępne dwie wersje inkubatorów z elektronicznie sterowaną komorą wstępną APT.line ™ , dostępne w zależności od zastosowania: seria BD z konwekcjią naturalną dla wszystkich standardowych zastosowań i seria BF z wymuszoną konwekcją dla zastosowań o wysokiej gęstości obciążenia.
  • Bezpieczeństwo jest zapewnione przez dezynfekcją w temperaturze 100 °C i łatwą obsługę
  • Kontroler DS z wbudowanym zegarem od 0 do 99 godzin (seria BD), kontroler MS z kilka funkcami czasowymi, takimi jak: "wyłączenie z opóźnieniem" i "włączenie z opóźnieniem" (seria BF)
  • Wysoka dokładności temperatury i szybki czas regeneracji tempeatury w razie otwarcia drzwi (seria BF)
  • Regulowana prędkość wentylatora (seria BF)
Zaletą serii BF z wymuszoną konwekcją jest bardzo dokładny rozkład temperatury w inkubatorze, nawet przy dużej gęstości obciążenia i szybka regeneracja temperatury po otwarciu drzwi. Inkubatory APT.line ™ zapewniają dokładność temperatury i spełniają wszystkie wymagania jakościowe dla jednolitych i powtarzalnych warunków inkubacji. Ich szeroki zakres temperatury i wysoka wydajność sprawiają, że ​​seria BD i BF może być stosowany do wszystkich zadań inkubacji w badaniach, produkcji i kontroli jakości. Jednostki do 115 litrów mogą być układane jedna na drugiej w celu zaoszczędzenia miejsca. Inkubatory posiadają łatwą do czyszczenia komorę wewnętrzną i wewnętrzne drzwi szklanych.
Wszystkie modele posiadają niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 z alarmem wizualnym, co chroni próbki i inkubator oraz regulowaną wentylację za pomocą tylnego kanału wydechowego, o Ø 50 mm z klapą wentylacyjną. Obie serie BF i BD posiadają interfejs RS422 dla oprogramowania komunikacyjnego (oprogramowanie opcjonalne). W serii BF interfejs jest przełączany na wyjście do drukarki przez konwerter interfejsu RS232 / RS422.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwoma półkami chromowanymi i certyfikatem Binder. Możliwa kalibracja i weryfikacja po szczegóły skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Avantor.