Drukuj
Odblaskowe kurtki przeciwdeszczowe, Unzen 3720
Dostawca: SIOEN
3720/FY1/M 3720/FY1/L 3720/FY1/3XL 3720/FY1/1XL 3720/FY1/2XL 3720/FC1/S 3720/FC1/M 3720/FC1/L 3720/FC1/1XL 3720/FC1/2XL 3720/FC1/3XL 3720/FY1/S
SIOE3720/FY1/MEA 550 PLN
SIOE3720/FY1/M SIOE3720/FY1/L SIOE3720/FY1/3XL SIOE3720/FY1/1XL SIOE3720/FY1/2XL SIOE3720/FC1/S SIOE3720/FC1/M SIOE3720/FC1/L SIOE3720/FC1/1XL SIOE3720/FC1/2XL SIOE3720/FC1/3XL SIOE3720/FY1/S
Odblaskowe kurtki przeciwdeszczowe, Unzen 3720
Odzież robocza
Waterproof and windproof rain jacket made of Flexothane Classic: 100% polyamide knitting with 100% PU coating. With high frequency welded seams.
  • High wearing comfort: lightweight and noiseless
  • Fixed hood, zip closure under flap with press studs
  • Two patched pockets
  • Raglan sleeves, narrowing by press studs
  • Underarm ventilation
Weight: 180 g/m²
Certyfikaty: EN 471 (3-2), EN 343 (3-2)