Drukuj
Odblaskowe kamizelki, Elba
Dostawca: SIOEN
9052APECFY1L 9052APCFYXL 9052APCFY2XL 9052APECFC1L 9052APCFCXL 9052APCFC2XL 9052APCFC3XL 9052APCFY3XL 9052APECFC1M 9052APECFY1M
SIOE9052APECFY1LEA 74.7 PLN
SIOE9052APECFY1L SIOE9052APCFYXL SIOE9052APCFY2XL SIOE9052APECFC1L SIOE9052APCFCXL SIOE9052APCFC2XL SIOE9052APCFC3XL SIOE9052APCFY3XL SIOE9052APECFC1M SIOE9052APECFY1M
Odblaskowe kamizelki, Elba
Odzież robocza
Waistcoat made of 100% polyester mesh, with reflective tape.
  • Stitched seams
  • V-neck
  • With zip
Back length: 70 cm
Weight: 120 g/m²
Certyfikaty: EN ISO 20471 (Class 2)
GO/RT 3279 (only for hi-vis orange)