Drukuj
Pasty do mycia rąk, Super Plum
Dostawca: Plum Safety
1043 1018
PLUM1043EA 144 PLN
PLUM1043 115-1369
Pasty do mycia rąk, Super Plum
Pielęgnacja skóry Mydła i środki myjące
Mild hand cleansing paste based on vegetable oils. Effectively but gently removes oil, oily dirt, printing inks and other ordinary dirt.
  • Without solvents
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser systems MP2000
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904