Drukuj
Półbuty bezpieczne, sznurowane, JalTaśma c
Dostawca: Jallatte
J0250/40 J0250/41 J0250/42 J0250/43 J0250/44 J0250/45 J0250/46 J0250/47 J0250/39
JALCJ0250/40EA 701 PLN
JALCJ0250/40 JALCJ0250/41 JALCJ0250/42 JALCJ0250/43 JALCJ0250/44 JALCJ0250/45 JALCJ0250/46 JALCJ0250/47 JALCJ0250/39
Półbuty bezpieczne, sznurowane, JalTaśma c
Obuwie i buty
Obuwie ochronne specjalne do robót drogowych. Wykonane z hydrofobowej skóry nubukowej z odporną na ciepło, podeszwa zewnętrzna Softane ™ / NBR (kauczuk nitrylowy) (do 300 ° C).
  • Zintegrowana wkładka Confort-Tech: Anatomiczne, antybakteryjne, amortyzujący obcas
  • Izolująca wielowarstwowa wkładka zapobiega szokom termicznym, które mogą wystąpić podczas pracy na asfalcie lub podłogach o temperaturze 160 ° C
  • Podeszwa z bieżnikiem umożliwiającym najlepsze właściwości antypoślizgowe i lepszą amortyzację
  • Stalowy nos ochronny (200 J)
Kolor: Czarny/czerwony
Certyfikaty: EN 345-1; S3, HI, HRO