Drukuj
Buty ochronne, sznurowane, Jalscand
Dostawca: Jallatte
J0248/39 J0248/40 J0248/41 J0248/42 J0248/43 J0248/44 J0248/45 J0248/46 J0248/47
JALCJ0248/39EA 622 PLN
JALCJ0248/39 JALCJ0248/40 JALCJ0248/41 JALCJ0248/42 JALCJ0248/43 JALCJ0248/44 JALCJ0248/45 JALCJ0248/46 JALCJ0248/47
Buty ochronne, sznurowane, Jalscand
Obuwie i buty
Obuwie ochronne wykonane z hydrofobowej skóry z językiem skórzanym, poszewką 3D i podeszwą z PU / kauczuku nitrylowego (odporność na temperaturę do 300 °C).
  • Podszewka wielowarstwowa jest przeszyta mikrokanałami co zapewnia optymalną oddychalność
  • Anatomicznie ukształtowana wkładka Confort-Tech; antystatyczna i antybakteryjna, z piętą z amortyzatorem
  • Dwuskładnikowy PU Softane™ zapewnia doskonałą absorpcję wstrząsów i wibracji
  • Stalowy czubek ochronny (200 J)
  • Stalowa podeszwa odporna na przebijanie
Colour: black
Kolor: Czarny
Certyfikaty: EN ISO 20345:2007; S3, HRO, SRC