Drukuj
Spodnie przeciwdeszczowe, Match 216 RS
Dostawca: FRISTADS KANSAS
1005575402XL 1005575402XS 1005575403XL 100557540L 100557540M 100557540S 100557540XL 100557540XS
KWIN1005575402XLEA 288 PLN
KWIN1005575402XL KWIN1005575402XS KWIN1005575403XL KWIN100557540L KWIN100557540M KWIN100557540S KWIN100557540XL KWIN100557540XS
Spodnie przeciwdeszczowe, Match 216 RS
Odzież robocza
Water-resistant trousers made of 100% nylon.
  • Polyurethane-coated stretch material
  • Detachable and adjustable braces, elasticated waist
  • Belt loops, folding ruler pocket
Weight: 190 g/m²
Certyfikaty: EN 343 (3-2)