Drukuj
Koszulka bawełniana, długi rękaw, Match 210G
Dostawca: FRISTADS KANSAS
100117539XS 1001179402XL 1001179403XL 100117940L 100117940M 100117940S 100117940XS
113-3564EA 249 PLN
113-3564 113-3594 113-3595 113-3596 113-3597 113-3598 113-3599
Koszulka bawełniana, długi rękaw, Match 210G
Odzież robocza
Shirt for men, manufactured from 100% cotton.
  • Button-down collar
  • Two chest pockets with flaps
  • Snap fasteners
Weight: 210 g/m²