Drukuj
Kombinezon przeciwdeszczowy ze spodniami na szelkach, Bandung 6620
Dostawca: SIOEN
6620/A41/M 6620/Y58/S 6620/Y58/M 6620/Y58/L 6620/Y58/1XL 6620/Y58/2XL 6620/Y58/3XL 6620/A41/S 6620/A41/L 6620/A41/1XL 6620/A41/2XL 6620/A41/3XL 6620/B90/S 6620/B90/M 6620/B90/L 6620/B90/1XL 6620/B90/2XL 6620/B90/3XL
113-07139EA 181 PLN
113-07139 113-07143 113-07142 113-07141 113-07153 113-07154 113-07155 113-07140 113-07138 113-07147 113-07148 113-07149 113-07152 113-07151 113-07150 113-07144 113-07145 113-07146
Kombinezon przeciwdeszczowy ze spodniami na szelkach, Bandung 6620
Odzież robocza
Bib and brace trousers with elastic braces with PVC buttons and buckles. Made of lightweight Flexothane® Essential, 100% polyester knitting with PU coating.
  • Waterproof and windproof
  • Supple, elasticated material: Very comfortable to wear
  • Lightweight and noiseless
  • Legs adjustable by press studs
Weight: 170 g/m²
Certyfikaty: ENV 343 (3-1)
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ Bandung 6620 Flexothane Essential
Environmentally Preferable
Aplikacje na strój Outdoor
Risk area Rain (waterproof)
Płeć Dla kobiet i mezczyzn
Sleeve or leg length Chest long
Tkanina Lightweight Flexothane® Essential, 100% polyester knitting with PU coating
Weight 170 g/m²