Drukuj
Rękawice ogólnego zastosowania, Dexgrip
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2094140/10 2094140/8 2094140/9
DALL2094140/10EA 45.1 PLN
DALL2094140/10 DALL2094140/8 DALL2094140/9
Rękawice ogólnego zastosowania, Dexgrip
Rękawice
These knitted cotton/polyamide gloves feature a crinkled latex coating on palm and fingers and a knitted wrist.
  • Knitting technique helps to obtain a glove that conforms snugly to the hand and provides good dexterity
  • Cotton thread absorbs perspiration thus provides added comfort
  • Ventilated back improves glove's breathability
  • Crinkled latex coating provides resistance to abrasion and perforation as well as an excellent grip
Idealny do przenoszenia śliskich, wilgotnych lub nietłustych części, a także do budowy i transportu, logistyki, zbierania odpadów i rolnictwa.
Gauge: 10 Thickness: 1,5 / 1,8 mm
EN 388 (2142), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Certyfikaty: EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX); Kat. II